Learn More
Fisherbrand™ Siringhe sterili monouso
Siringa manuale senza ago a solo scopo di ricerca. Per l'uso con filtri per siringhe
Marca:  Fisherbrand™ 14955450
Codice prodotto. 15889142
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • GAMMA sterilization
  • Sterile
  • Individually wrapped in a paper/plastic blister pack
Servizi
5 Years
Specifica
Specifica
3 parts
1 mL
Sterile
Slip Tip
Leur Slip
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Siringhe sterili monouso > 1mL