Learn More
Fisherbrand™ Sterile Weigh Boat
GREENER_CHOICE
This sterile weighing boat is flexible and features smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. It is ideal for application in life science research, food, bio-pharmaceutical, environmental, and molecular research environments.
50.85€ - 67.08€
Specifica
Certificazione/Conformità FDA and Sterility
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Flat
Colore White
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
17754824
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
120880
10 mL Square
57.72€
pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17764824
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
120881
6 mL Hexagonal
50.85€
pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17774824
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
120882
46 mL Hexagonal
67.08€
pezzi 200
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Electron beam sterilized to reduce the risk of cross-contamination and compromised samples
  • Made from 100% virgin anti-static polystyrene that is waterproof and reduces the chance of materials sticking to the units
  • Disposable
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • Rounded corners simplify transfer and allow flexing for controlled pouring of liquid, powdered or granular samples
  • Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • Color: White
  • FDA/food-grade compliant
Specifica
Specifica
FDA and Sterility
Flat
Single-use
Sterile
Rounded
Balance
-10°C to +70°C
Not Autoclavable
White
Polystyrene
Weighing Boat
Weighing
200 Pk.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Sterile Weigh Boat