Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7mL Polystyrene Bijou Containers
Store small-volume samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7mL Polystyrene Bijou Containers.
Marca: Thermo Scientific™ 129A
116.99 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21887" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.24000kg
Descrizione
Store small-volume samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7mL Polystyrene Bijou Containers.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
- Aseptically manufactured
- Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
- Available pre-filled with boric acid (0.09g) for the preservation of urine samples
- Available with removable glass coverslip—ideal for work on the culture of intracellular organisms (e.g., Chlamydia trachomatis, Rickettsia, etc.)
Note:
These containers are for in vitro use only.
Specifica
Container | |
Cylindrical | |
7 mL | |
Polietilene | |
22.5 mm | |
Nessuno |
Polistirene | |
Non-sterile | |
A prova di perdite secondo l'allegato D della normativa BS EN 14254, marchio CE in conformità alla direttiva europea 98/79/EC. | |
Bijou | |
50.2 mm | |
700/Cs. |