Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7mL Polystyrene Bijou Containers
Store small-volume samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7mL Polystyrene Bijou Containers.
184.73€ - 598.00€
Specifica
Product Type | Container |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Forma | Cylindrical |
Capacità (sistema metrico) | 7 mL |
Materiale chiusura | Polietilene |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Etichetta | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Etichetta | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11369123
|
Thermo Scientific™
129A |
Bijou | Nessuno | 700/Cs. |
184.73€
pezzi 700 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11399133
|
Thermo Scientific™
129B |
Bijou | Stampato | 700/Cs. |
250.00€
pezzi 700 |
Spedizione stimata: 26-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11738988
|
Thermo Scientific™
129BBAC |
Bijou + boric acid | Printed | 700/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11817113
|
Thermo Scientific™
129AX/1 |
Bijou + coverslip | No Label | 700/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Store small-volume samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7mL Polystyrene Bijou Containers.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
- Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
- Available pre-filled with boric acid (0.09g)
Specifica
Container | |
Cylindrical | |
Polietilene | |
50.2 mm |
Polistirene | |
7 mL | |
22.5 mm | |
700/Cs. |