Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 7mL Polystyrene Bijou Containers
Store small-volume samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7mL Polystyrene Bijou Containers.
Marca:  Thermo Scientific™ 129AX/1
Codice prodotto. 11817113
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Store small-volume samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ 7mL Polystyrene Bijou Containers.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Features:
  • Aseptically manufactured
  • Suitable for centrifugation at 7,200 x g
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • Available pre-filled with boric acid (0.09g) for the preservation of urine samples
  • Available with removable glass coverslip—ideal for work on the culture of intracellular organisms (e.g., Chlamydia trachomatis, Rickettsia, etc.)
Note:
These containers are for in vitro use only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Container
Cylindrical
7 mL
Polyethylene
22.5 mm
No Label
Polystyrene
Sterile
Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D. CE marked in accordance with the European Directive 98/79/EC.
Bijou + coverslip
50.2 mm
700/Cs.