Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
GREENER_CHOICE
Protect benches and other surfaces against liquid spills with the highly absorbent Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard.
Marca:  Thermo Scientific™ BG60/100
188.03 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11952568
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Protect benches and other surfaces against liquid spills with the highly absorbent Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard. Absorbent liner also provides a cushion for glassware when accidentally dropped on benchtop.
  • Available in both 400mL/m2 and 800mL/m2absorption capacities
  • Plastic coated on one side to prevent soak through
  • Available in roll or sheet form
  • Rolls supplied in easy to use dispenser packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Bench Guard
1.607612 ft.
1.607612 ft.
BenchGuard
400 ml/m2
0,6 m
0,49 m
100 fogli