Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard
Protect benches and other surfaces against liquid spills with the highly absorbent Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard.
112.32€ - 363.00€
Specifica
Product Type | Bench Guard |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.607612 ft. |
Larghezza (sistema metrico) | 0,49 m |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Assorbanza | Larghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Assorbanza | Larghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11359183
|
Thermo Scientific™
BG50 |
Protezione da banco | 400 ml/m2 | 0,49 m | Rotolo 1 x 50 m |
223.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11952568
|
Thermo Scientific™
BG60/100 |
BenchGuard | 400 ml/m2 | 0,49 m | 100 fogli |
363.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11389183
|
Thermo Scientific™
BG50E |
BenchGuard Extra | 800 ml/m2 | 0,49 m | Rotolo 1 x 50 m |
226.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11399183
|
Thermo Scientific™
BG60E |
BenchGuard Extra | 800 ml/m2 | 0,49 m | 50 fogli |
138.00€
50 fogli |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11709232
|
Thermo Scientific™
BG60E |
BenchGuard Extra | 800 ml/m2 | 0,49 m | 50 fogli |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Protect benches and other surfaces against liquid spills with the highly absorbent Thermo Scientific™ Sterilin™ BenchGuard. Absorbent liner also provides a cushion for glassware when accidentally dropped on benchtop.
- Available in both 400mL/m2 and 800mL/m2absorption capacities
- Plastic coated on one side to prevent soak through
- Available in roll or sheet form
- Rolls supplied in easy to use dispenser packs
Specifica
Bench Guard | |
1.607612 ft. | |
0,49 m |