Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene 30mL Universal Containers
Ensure excellent sample containment using Sterilin Polystyrene 30mL Universal Containers, featuring a traditional flow seal with 1-1/2 turn cap.
Marca:  Thermo Scientific™ 128SC
Codice prodotto. 11309143
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ensure excellent sample containment using Thermo Scientific™ Sterilin Polystyrene 30mL Universal Containers, featuring a traditional flow seal with 1-1/2 turn cap.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • 95kPa-compliance ensures leak-free performance and suitability for transport (except spoon variants)
  • Available pre-filled with boric acid (0.4g) for the preservation of urine samples
  • Suitable for centrifugation at 3,800 x g
  • Aseptically manufactured
  • In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Universal Container
Cylindrical
Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
Universal Container + spoon
94 mm
400/Cs.
Polystyrene
30 mL
Polypropylene
31 mm
Plain