Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene 30mL Universal Containers
Ensure excellent sample containment using Sterilin Polystyrene 30mL Universal Containers, featuring a traditional flow seal with 1-1/2 turn cap.
118.00€ - 198.00€
Specifica
Product Type | Universal Container |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Forma | Cylindrical |
Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Etichetta | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Etichetta | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12501299
|
Thermo Scientific™
128A/FS |
Universal Container | No Label | 400/Cs. |
127.00€
pezzi 400 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12511299
|
Thermo Scientific™
128B/FS |
Universal Container | Stampato | 400/Cs. |
118.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12521299
|
Thermo Scientific™
128C/FS |
Universal Container | Plain | 400/Cs. |
120.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11758918
|
Thermo Scientific™
128SA |
Universal Container + spoon | No Label | 400/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11768918
|
Thermo Scientific™
128SB |
Contenitore universale + cucchiaio | Stampato | 400/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11309143
|
Thermo Scientific™
128SC |
Universal Container + spoon | Plain | 400/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12799855
|
Thermo Scientific™
128BBAC/50 |
Universal Container + boric acid | Printed | 400/Cs. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Ensure excellent sample containment using Thermo Scientific™ Sterilin Polystyrene 30mL Universal Containers, featuring a traditional flow seal with 1-1/2 turn cap.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
- Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
- 95kPa-compliance ensures leak-free performance and suitability for transport (except spoon variants)
- Available pre-filled with boric acid (0.4g)
- Suitable for centrifugation at 3,800 x g
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
Specifica
Universal Container | |
Cylindrical | |
Polypropylene | |
94 mm |
Polystyrene | |
30 mL | |
31 mm |