Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers, 60mL to 250mL
GREENER_CHOICE
Contain samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers with 60mL to 250mL capacities. Available with either plastic or metal flow seal caps.
Marca:  Thermo Scientific™ 185AM
233.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11399123
  • 312.00€ / pezzi 200
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Contain samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers with 60mL to 250mL capacities. Available with either plastic or metal flow seal caps.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Features:
  • Aseptically manufactured
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • 125AM, 125BM and 125CM product certified 95kPa-compliant ensuring suitability for sample transport
Note:
For in vitro use only.
Ordering Information:
Product is not available in North America.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Container
Polistirene
Non-sterile
A prova di perdite secondo l'allegato D della normativa BS EN 14254, marchio CE in conformità alla direttiva europea 98/79/EC.
49.5 mm
Nessuno
Yes
Cylindrical
100 mL
Metallo
77 mm
200/Cs.