Learn More
Fisherbrand™ Polystyrene Petri Dishes
Trasparente. Le piastre di Petri in polistirene Fisherbrand™ sono perfette per le applicazioni di coltura cellulare.
Marca: Fisherbrand™ FB51504
47.82 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Specifica
Polistirene | |
Piastra Petri | |
1 | |
90 mm |
Non-sterile | |
600 cassa | |
16.2 mm |