Learn More
Fisherbrand™ Polystyrene Petri Dishes
Trasparente. Le piastre di Petri in polistirene Fisherbrand™ sono perfette per le applicazioni di coltura cellulare.
83.85€ - 149.00€
Specifica
Materiale | Polistirene |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Tipo | Piastra di Petri |
Quantità | 600 cassa |
Altezza (sistema metrico) | 16.2 mm |
Codice del prodotto | Marca | Sfiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sfiato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12654785
![]() |
Fisherbrand™
FB51504 |
1 |
138.00€
pezzi 600 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12664785
![]() |
Fisherbrand™
FB51506 |
3 |
83.85€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12644785
|
Fisherbrand™
FB51514 |
0 |
149.00€
pezzi 600 |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Specifica
Polistirene | |
Piastra di Petri | |
16.2 mm |
Non-sterile | |
600 cassa | |
90 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Polystyrene Petri Dishes