Learn More
Kartell™ Nastro indicatore di carta adesiva per sterilizzazione
Con indicazione della sterilizzazione con una semplice variazione del colore, passando da bianco a marrone. Il nastro indicatore di sterilizzazione Kartell™ è ideale per l'autoclavaggio o per metodi di sterilizzazione a calore secco.
20.00€ - 59.07€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 11140:2005 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | To indicate sterilization |
Lunghezza (sistema metrico) | 50 m |
Materiale | Nastro adesivo in carta |
Indicatore di sterilizzazione | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Metodo di sterilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Metodo di sterilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10073454
|
Kartell™
0105200 |
Autoclave |
20.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10245041
|
Kartell™
0105100 |
Metodo Poupinel (calore secco) |
59.07€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
Indicates sterilization with simple color change of white to brown. Kartell™ Sterilization Indicator Tape is used with autoclaving or dry heat sterilization methods.
- Il nastro adesivo indica la sterilizzazione
- Nastri disponibili per sterilizzazione mediante autoclavaggio e metodi Poupinel:
- Nastro per autoclave: 20’ a +121°C o 10’ a +125°C o 5’ a +135°C
- Metodo Poupinel: calore secco
- Variazione del colore da bianco a marrone
- Senza piombo, se correttamente stoccato
- Il nastro per autoclave può essere utilizzato fino a 3 anni dalla data di produzione
- Il nastro Poupinel può essere utilizzato fino a 24 mesi dalla data di produzione
- Conformità a ISO 11140/2005
Specifica
ISO 11140:2005 | |
50 m | |
Sì |
To indicate sterilization | |
Nastro adesivo in carta | |
19 mm |
Titolo del prodotto
Kartell™ Nastro indicatore di carta adesiva per sterilizzazione