Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Polypropylene Syringes
Supplied in a sterile package and ready for immediate use. Buerkle™ SteriPlast™ Polypropylene Syringes are transparent with graduations so the sample amount can be read off from the printed graduation. Sterilized and separately packaged.
Brand: Buerkle™ 5325-0060
26.71 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
La siringa è fornita in una confezione sterile ed è pronta per l'uso immediato. La quantità di campione può essere letta sulle graduazioni stampate.- In polipropilene trasparente
- Graduate
- Sterilizzate, confezionate singolarmente
Specifications
Manual Vacuum Sampler | |
Not Autoclavable | |
1.69 oz. | |
Single-use | |
Sterile |
Polypropylene | |
Without Luer adapter | |
50 mL | |
Yes |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.