Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blue Spoons for Foodstuffs
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
For sampling powders, granulates, pastes and fluids. Buerkle™ SteriPlast™ Spoons for Foodstuffs are sterilized by gamma rays.
Marca:  Buerkle™ 5378-3011
Codice prodotto. 15694124
  • 55.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Use of blue tools helps to meet requirements of HACCP hazard analysis and assessment in reference to foreign objects
  • This is important criterion in food processing and production, and in animal feed and pharmaceutical industry
  • Can be used as part of HACCP/IFS foreign object management
  • Individually packaged for disposable use
  • Production, assembly and packaging according to clean room class 7
  • Can be detected by colour scanners
Compliance
EU food requirements
Specifica
Specifica
Food Sampling Spoon
Not Autoclavable
Single-use
Blue
5 in.
Polystyrene
2.5 mL
Sterile
Sampling Powders, Granulates, Pastes and Fluids
127 mm
Videos
  • Buerkle SteriPlast Detectable Spoons
SDS
Documenti
Documenti
Brochures
Flyers
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto244817 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/01/2025 Catalog Number5378-3011
Numero di lotto243949 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/11/2024 Catalog Number5378-3011
Numero di lotto243569 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/09/2024 Catalog Number5378-3011
Numero di lotto234421 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data27/10/2023 Catalog Number5378-3011
Numero di lotto232209 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data12/06/2023 Catalog Number5378-3011
Titolo del prodotto
Buerkle™ SteriPlast™ Blue Spoons for Foodstuffs > Length: 127 mm (5 in.); 2.5 mL