Learn More
Stoddard Solvent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10474701
1 kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8052-41-3
Formula molecolare C8H15BrO2
Molecular Weight (g/mol) 223.11
Numero MDL MFCD00132767
InChI Key IMSPZLCTPSXORJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-1-hexanol acetate, 1-acetoxy-6-bromohexane, stoddard solvent, 1-hexanol,6-bromo-,acetate, neo-clear r xylene substitute, w/w benzene, acetic acid 6-bromohexyl ester, 6-acetoxy-1-bromohexane
PubChem CID 11806291
IUPAC Name 6-bromohexyl acetate
SMILES CC(=O)OCCCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico Stoddard solvent
Punto di fusione -40.0°C
Densità 0.7870g/mL
Punti di ebollizione 149.0°C to 213.0°C
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità >38°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Solvent
Gravità specifica 0.787
Numero UN 1268
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Stoddard solvent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Titolo del prodotto
Stoddard Solvent, Thermo Scientific Chemicals >