Learn More
Lenz Laborglasintrumente Stopcocks, Straight Bore, with Solid Glass Plug
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 02101806
Codice prodotto. 10454491
  • 29.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12541-1
  • With solid glass plug and screwthread retaining device
  • One straight bore
  • Material: borosilicate glass 3.3
  • Leakage rate acc. to DIN 12540-1
Specifica
Specifica
6 mm
Borosilicate Glass (3.3)