Learn More
Lenz Laborglasintrumente Stopcocks, Straight Bore, with Solid Glass Plug
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
27.35€ - 186.56€
Codice del prodotto | Marca | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10018000
|
Lenz Laborglasintrumente
02101402 |
2.5 mm |
186.56€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10454491
|
Lenz Laborglasintrumente
02101806 |
6 mm |
27.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Acc. to DIN 12541-1
- With solid glass plug and screwthread retaining device
- One straight bore
- Material: borosilicate glass 3.3
- Leakage rate acc. to DIN 12540-1
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) |