Learn More
Gosselin™ Contenitori dritti
Per la raccolta, la conservazione e il trasporto di campioni ai laboratori. I contenitori sterili in polipropilene Gosselin™ sono dotati di tappo ermetico.
Marca: Gosselin™ TP35C-011
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.47000kg
Descrizione
- Shatter resistant polypropylene is specially designed for use in the food, dairy, and brewing industries
- LDPE screw caps included
- Leakproof inner lip prevents drops between threads
- Sterility Assurance Level based on ISO 11137 : STERILE SAL 10-3
Specifica
Specimen Container | |
Polypropylene | |
60 mL | |
Blue | |
Screw Cap | |
33 mm | |
70 mm | |
No Label |
Yes | |
Non-sterile | |
CE, IVD, ISO 11137 | |
LDPE | |
Natural | |
Bacteriological applications | |
LDPE screw cap with leakproof inner lip | |
700/Pk. |