Learn More
Gosselin™ Contenitori dritti
Per la raccolta, la conservazione e il trasporto di campioni ai laboratori. I contenitori sterili in polipropilene Gosselin™ sono dotati di tappo ermetico.
107.93€ - 162.00€
Specifica
Product Type | Specimen Container |
---|---|
Closure Included | Yes |
Materiale | Polypropylene |
Certificazione/Conformità | CE, IVD, ISO 11137 |
Materiale chiusura | LDPE |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore chiusura | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore chiusura | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15458814
|
Gosselin™
TP35C-011 |
60 mL | Blue | Non-sterile |
111.00€
pezzi 700 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15468814
|
Gosselin™
TP35C-012 |
60 mL | Rosso | Non sterili |
162.00€
pezzi 700 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15478814
|
Gosselin™
TP35C-013 |
60 ml | White | Non-sterile |
107.93€
pezzi 700 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15498824
|
Gosselin™
TP52C-011 |
125 ml | Blu | Non sterile |
125.17€
pezzi 380 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15468824
|
Gosselin™
TP52C-002 |
125 ml | Rosso | Sterile |
151.15€
pezzi 380 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Strip di provette Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus con tappi piatti attaccati progettata per ridurre il rischio di contaminazione incrociata nei saggi PCR. La strip di provette è compatibile con blocchi per termociclatore da 0.2 mL, con tappi piatti su ciascuna provetta per un accesso rapido e facile ai singoli campioni. Inoltre, i marcatori graduati da 20 μL su ciascuna provetta facilitano la verifica visiva del volume e la misurazione delle aggiunte di reagenti e campioni.Per strip di provette dotate di tappi ultra trasparenti, vedere cod. prod. AB-2005.
Caratteristiche:
- Nessuna contaminazione incrociata grazie ai tappi attaccati singolarmente
- Verifica dei volumi di reazione delle provette grazie ai marcatori graduati da 20 μL su ciascuna provetta
- Tracciabilità dei campioni grazie alle linguette terminali per l'etichettatura di ciascuna strip
- Identificazione rapida dei singoli pozzetti e prevenzione degli errori di pipettaggio grazie alle etichette (A-H) su ciascun tappo e su ciascuna cerniera dei tappi (visibile all'apertura e alla chiusura del tappo)
- PCR
Specifica
Specimen Container | |
Polypropylene | |
LDPE | |
Natural | |
LDPE screw cap with leakproof inner lip |
Yes | |
CE, IVD, ISO 11137 | |
Screw Cap | |
Bacteriological applications | |
No Label |