Learn More
Gosselin™ Contenitori dritti
Per la raccolta, la conservazione e il trasporto di campioni ai laboratori. I contenitori sterili in polipropilene Gosselin™ sono dotati di tappo ermetico.
Marca: Gosselin™ TP35C-012
121.01 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23288" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.52400kg
Description
Strip di provette Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus con tappi piatti attaccati progettata per ridurre il rischio di contaminazione incrociata nei saggi PCR. La strip di provette è compatibile con blocchi per termociclatore da 0.2 mL, con tappi piatti su ciascuna provetta per un accesso rapido e facile ai singoli campioni. Inoltre, i marcatori graduati da 20 μL su ciascuna provetta facilitano la verifica visiva del volume e la misurazione delle aggiunte di reagenti e campioni.Per strip di provette dotate di tappi ultra trasparenti, vedere cod. prod. AB-2005.
Caratteristiche:
- Nessuna contaminazione incrociata grazie ai tappi attaccati singolarmente
- Verifica dei volumi di reazione delle provette grazie ai marcatori graduati da 20 μL su ciascuna provetta
- Tracciabilità dei campioni grazie alle linguette terminali per l'etichettatura di ciascuna strip
- Identificazione rapida dei singoli pozzetti e prevenzione degli errori di pipettaggio grazie alle etichette (A-H) su ciascun tappo e su ciascuna cerniera dei tappi (visibile all'apertura e alla chiusura del tappo)
- PCR
Specifications
Contenitore per campioni | |
Polipropilene | |
60 mL | |
Rosso | |
Tappo a vite | |
33 mm | |
70 mm | |
No Label |
Sì | |
Non sterili | |
CE, IVD, ISO 11137 | |
LDPE | |
Naturale | |
Applicazioni batteriologiche | |
Tappo a vite in LDPE con bordo interno a tenuta | |
Confezione da 700 |