Learn More
Gosselin™ Contenitori dritti
Per la raccolta, la conservazione e il trasporto di campioni ai laboratori. I contenitori sterili in polipropilene Gosselin™ sono dotati di tappo ermetico.
Marca: Gosselin™ TP52C-002
72.64 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Shatter resistant polypropylene is specially designed for use in the food, dairy, and brewing industries
- LDPE screw caps included
- Leakproof inner lip prevents drops between threads
- Sterility Assurance Level based on ISO 11137 : STERILE SAL 10-3
Specifica
Contenitore | |
Polipropilene | |
Sterile | |
CE, IVD, ISO 11137 | |
LDPE | |
Naturale | |
Bacteriological applications | |
Tappo a vite in LDPE rosso | |
Cartone da 380 |
Sì | |
Dritto, cilindrico | |
125 ml | |
Rosso | |
Tappo a vite | |
52 mm | |
74 mm | |
No Label |