Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Y-shaped Tubing Connectors
Connect elastic tubing with these tubing connectors. BOLA PTFE Tubing Connectors feature universal chemical resistance and are vacuum suitable.
Marca:  Bohlender™ D576-08
Codice prodotto. 10194531
  • 57.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PTFE Y-shaped fitting
  • Three connectors for elastic tubing (e.g. Viton, Tygon, silicone)
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Specifica
Specifica
FDA
6 mm
60 mm
6 x 11mm (I.D. x O.D.)
250°C
Autoclavable
11 mm
-200°C
Black
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis