Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Y-shaped Tubing Connectors
Connect elastic tubing with these tubing connectors. BOLA PTFE Tubing Connectors feature universal chemical resistance and are vacuum suitable.
Marca:  Bohlender™ D576-08
Codice prodotto. 10194531
  • 57.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PTFE Y-shaped fitting
  • Three connectors for elastic tubing (e.g. Viton, Tygon, silicone)
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Specifica
Specifica
FDA
6 mm
60 mm
6 x 11mm (I.D. x O.D.)
250°C
Autoclavable
11 mm
-200°C