Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Y-shaped Tubing Connectors
Connect elastic tubing with these tubing connectors. BOLA PTFE Tubing Connectors feature universal chemical resistance and are vacuum suitable.
Marca:  Bohlender™ D576-06
Codice prodotto. 10217501
  • 59.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PTFE Y-shaped fitting
  • Three connectors for elastic tubing (e.g. Viton, Tygon, silicone)
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Compliance
FDA
Specifica
Specifica
FDA
Autoclavable
PTFE
53 mm
-200°C
5 x 9mm (I.D. x O.D.)
Y
250°C
Tubing Connector
5 mm
9 mm
Elastic tubing
10/Pk.
UNF 1/4 in.; 28 G