Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Y-shaped Tubing Connectors
Connect elastic tubing with these tubing connectors. BOLA PTFE Tubing Connectors feature universal chemical resistance and are vacuum suitable.
Brand: Bohlender™ D576-02
This item is not returnable.
View return policy
Description
- PTFE Y-shaped fitting
- Three connectors for elastic tubing (e.g. Viton, Tygon, silicone)
- Universal chemical resistance
- Product is only exposed to PTFE
Compliance
FDA
Specifications
FDA | |
Autoclavable | |
PTFE | |
40 mm | |
-200°C | |
Y | |
250°C |
Tubing Connector | |
2 mm | |
4.5 mm | |
Elastic tubing | |
2 x 4.5mm (I.D. x O.D.) | |
Black |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu