Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Teste di distillazione dritte
For placement onto distillation flasks for separation of drops. Lenz Laborglasinstrumente™ Splash Heads Acc. to Stutzer, Straight, are manufactured from durable Duran™ glass tubing.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05035044
Codice prodotto. 10231071
  • 101.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Straight with NS cone and socket
  • Temperature and chemical resistance
  • Minimal thermal expansion
Specifica
Specifica
Per la separazione delle gocce (posizionamento diretto nei palloni per distillazione)
Teste paraspruzzo diritte
Vetro Duran
NS 29/32, NS 29/32