Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Teste di distillazione dritte
For placement onto distillation flasks for separation of drops. Lenz Laborglasinstrumente™ Splash Heads Acc. to Stutzer, Straight, are manufactured from durable Duran™ glass tubing.
76.00€ - 104.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For separation of drops (Direct placement onto distillation flasks)
Tipo Straight Splash Heads
Materiale Duran Glass
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
10588421
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
05035011
NS 14/23 NS 14/23
76.00€
Pezzo
11953461
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
05035045
NS 29/32, NS 14/23
104.00€
Pezzo
10231071
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
05035044
NS 29/32, NS 29/32
101.00€
Descrizione
  • Straight with NS cone and socket
  • Temperature and chemical resistance
  • Minimal thermal expansion
Specifica
Specifica
For separation of drops (Direct placement onto distillation flasks)
Straight Splash Heads
Duran Glass