Learn More
Sampling Systems™ Straight Tweezers
These tweezers made of 316L stainless steel are designed for use in laboratory, production and industrial environments. Tweezers make it easy to pick up intricate items, such as vials and tissues.
11.79€ - 64.54€
Specifica
Stile punta | Straight |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (316L) |
Product Type | Tweezers |
Quantità (N. per custodia) | 1 Tweezer/Cs. |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17992102
|
Sampling Systems™
A596-100 |
100 mm |
11.79€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17942132
|
Sampling Systems™
A596-200 |
200 mm |
17.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17912112
|
Sampling Systems™
A596-300 |
300 mm |
31.22€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17932132
|
Sampling Systems™
A596-400 |
400 mm |
64.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Range of different convenient lengths
Specifica
Straight | |
Tweezers | |
Non-sterile |
Stainless Steel (316L) | |
1 Tweezer/Cs. | |
Standard |