Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ Column
Gravity flow column to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
102.00€ - 615.00€
Specifica
Matrix | 4% agarose, crosslinked |
---|---|
Dimensione particelle | 50 to 150 μm |
Bersaglio | Twin-Strep-Tag™ and Strep-tag™II |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16694714
|
IBA Lifesciences
2-5011-005 |
5 x 0.2 mL |
243.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16604724
|
IBA Lifesciences
2-5012-001 |
1 mL |
102.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16614724
|
IBA Lifesciences
2-5013-001 |
5 mL |
304.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16624724
|
IBA Lifesciences
2-5014-001 |
10 mL |
615.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Strep-Tactin™XT 4Flow™ columns contain a 4% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™XT and are applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins via gravity flow.
- Due to the broad pH compatibility, excellent pressure stability, outstanding target purity (> 95%), and highest binding affinity, the resin is recommended for all protein classes, especially for low abundant or challenging proteins.
- The low concentrated agarose allows for the simple attachment of larger proteins to the stationary phase, making it particularly suitable for purification of high-molecular-weight targets.
- In addition, Strep-Tactin™XT 4Flow™ enables the application of denaturing agents such as urea.
- To reduce the waiting period during the sample and buffer application, the use of the application aid WET FRED is recommended.
Specifica
4% agarose, crosslinked | |
50 to 150 μm | |
Twin-Strep-Tag™ and Strep-tag™II |
Esclusivamente per scopi di ricerca.
Titolo del prodotto
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT 4Flow™ Column