Learn More
Cytiva StrepTrap XT Chromatography Column
StrepTrap XP is a column packed with Strep-Tactin™ XT Sepharose resin to purify Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™ recombinant proteins.
Marca:  Cytiva 29401320
Codice prodotto. 16456149
  • 597.00€ / pezzi 5
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with Strep-Tactin™ XT Sepharose™
  • Prepacked in chromatography columns for convenience
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 mL
5 x 1 mL
1 mL/min.
Purification of recombinant proteins tagged with Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™
7 mm
25 mm
Affinity Column
Titolo del prodotto
Cytiva StrepTrap XT Chromatography Column > Packaging Size: 5 x 1 mL