Learn More
Cytiva StrepTrap XT Chromatography Column
StrepTrap XP is a column packed with Strep-Tactin™ XT Sepharose resin to purify Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™ recombinant proteins.
Marca: Cytiva 29401317
Descrizione
- For use with Strep-Tactin™ XT Sepharose™
- Prepacked in chromatography columns for convenience
Specifica
1 mL | |
1 x 1 mL | |
1 mL/min. | |
Purification of recombinant proteins tagged with Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™ |
7 mm | |
25 mm | |
Affinity Column |
Sicurezza e movimentazione
- StrepTrap XT, 1 x 1 ml
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.