Learn More
Ansell™ Guanti leggeri in nylon bianco String Knits™ serie 76-200
Permits longer, more comfortable wear with no weak points which might split or fray. Ansell Stringknits™ 76-200 Series Lightweight Nylon Gloves can be worn on their own or as liners.
Marca:  Ansell™ 76-200_7
Codice prodotto. 12696971
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Good value product protection
  • No seams to rub or irritate
  • Ambidextrous
  • Allows good air flow to the hand, preventing heat and sweat
  • Washable at 40°C without shrinkage or loss of shape
  • Soft, comfortable, flexible and low lint
  • Applications include general handling, delicate manipulation, fine assembly of dry parts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nylon
Nylon
13 gauge
Nylon
Small
Bianco
Nylon
Protezione meccanica
Seamless Knit
White
Ambidestri
Guanti leggeri
76-200
Polsino in maglia
12 paia
76-200