Learn More
Ansell™ Guanti leggeri in nylon bianco String Knits™ serie 76-200
Permits longer, more comfortable wear with no weak points which might split or fray. Ansell Stringknits™ 76-200 Series Lightweight Nylon Gloves can be worn on their own or as liners.
21.52€ - 26.75€
Specifica
Materiale parte posteriore | Nylon |
---|---|
Struttura | Seamless Knit |
Materiale polso | Nylon |
Colore | White |
Grado | 13 gauge |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12696971
|
Ansell™
76-200_7 |
Small | N/A | ||||||
12920135
|
Ansell™
76200070 |
Small |
26.75€
12 paia |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12950135
|
Ansell™
76200100 |
X-Large |
26.75€
12 paia |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12930135
|
Ansell™
76200080 |
Medium |
26.75€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12940135
|
Ansell™
76200090 |
Large |
26.75€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Good value product protection
- No seams to rub or irritate
- Ambidextrous
- Allows good air flow to the hand, preventing heat and sweat
- Washable at 40°C without shrinkage or loss of shape
- Soft, comfortable, flexible and low lint
- Applications include general handling, delicate manipulation, fine assembly of dry parts
Specifica
Nylon | |
Nylon | |
13 gauge | |
Nylon | |
Bianco | |
12 paia | |
76-200 |
Seamless Knit | |
White | |
Ambidestri | |
76-200 | |
Nylon | |
Protezione meccanica |