Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in polistirene monouso Stripette™, sfuse
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduazioni negative:
0.2 mL
2.5 ml
3 ml
10 ml
Colore:
Arancione
Blu
Green
Rosso
Viola
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Descrizione
- Sterile
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Noncytotoxic
- BSE/TSE-free
- Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
- Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
- Bidirectional graduations provide choice of ascending and descending scales
- Negative graduations allow additional working volume
- Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; bulk packed
- Volumetric accuracy of ±2% at full capacity
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±2% |
| Certificazione/Conformità | Apirogene, esente da DNasi, RNasi |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.2 ml |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13.54 in. |
| Graduazioni negative | 10 ml |
| Stile punta | Profilo rotondo |
| Tipo di imballaggio | Sfusi |
| Vedi altri risultati |