Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in polistirene monouso Stripette™, sfuse
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10758782 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduazioni negative:
0.2 mL
2.5 ml
3 ml
10 ml
Colore:
Arancione
Blu
Green
Rosso
Viola
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 10758782
Marca: Corning™ 4050
Edge
In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche in polistirene monouso in stock Corning™ Stripette™ sono ideali per la manipolazione di liquidi sterili e non sterili su larga scala.
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Noncytotoxic
  • BSE/TSE-free
  • Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
  • Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
  • Bidirectional graduations provide choice of ascending and descending scales
  • Negative graduations allow additional working volume
  • Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; bulk packed
  • Volumetric accuracy of ±2% at full capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2%
Certificazione/Conformità Apirogene, esente da DNasi, RNasi
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.1 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 13.7 in.
Graduazioni negative 2.5 ml
Stile punta Profilo rotondo
Tipo di imballaggio Sfusi
Volume (sistema imperiale) 0.16 oz.
Colore Blu
Volume (sistema metrico) 5 ml
Lunghezza (sistema metrico) 34.8 cm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso