Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in polistirene monouso Stripette™, sfuse
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-163395 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduazioni negative:
0.2 mL
2.5 ml
3 ml
10 ml
Colore:
Arancione
Blu
Green
Rosso
Viola
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 10420672
Marca: Corning™ 4010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche in polistirene monouso in stock Corning™ Stripette™ sono ideali per la manipolazione di liquidi sterili e non sterili su larga scala.
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Noncytotoxic
  • BSE/TSE-free
  • Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
  • Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
  • Bidirectional graduations provide choice of ascending and descending scales
  • Negative graduations allow additional working volume
  • Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; bulk packed
  • Volumetric accuracy of ±2% at full capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2%
Certificazione/Conformità Non-pyrogenic, DNase, RNase-free
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.01 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 10.94 in.
Graduazioni negative 0.2 mL
Quantità 1000/Cs.
Stile punta Anti-Drip
Tipo di imballaggio Bulk
Colore Yellow
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 27.8 cm
Tipo Pipetta sierologica