Learn More
Corning™ Stripette™ All-Plastic Wrapped, Polystyrene Serological Pipets, Sterile
Caratterizzate da involucro in plastica banana-peel ad apertura facilitata, per la rimozione e l'eliminazione asettica dell'elettricità statica quando si indossano guanti in lattice. Le pipette sierologiche monouso con involucro in plastica Corning™ Stripette™ sono provviste di un'esclusiva striscia di ingrandimento con codice a colori per una più agevole visualizzazione del menisco.
Marca: Corning™ 4251
96.23 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Features an easy-opening plastic wrap for aseptic removal and elimination of static cling when wearing latex gloves. Corning™ Stripette™ Disposable Plastic-Wrapped Polystyrene Serological Pipets include a unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Noncytotoxic
- BSE/TSE-free
- Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
- Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
- Bidirectional graduations provide choice of ascending and descending scales
- Negative graduations allow additional working volume
- Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; bulk packed
- Volumetric accuracy of ±2% at full capacity
Specifica
±2% | |
Polistirene | |
Sì | |
13.54 in. | |
Contenitore da 200 | |
Confezionate singolarmente: Carta | |
Rosso | |
34.4 cm | |
Sì |
Apirogene, esente da DNasi, RNasi | |
Sterile | |
0.2 ml | |
10 ml | |
Profilo rotondo | |
0.84 oz. | |
25 ml | |
Pipetta sierologica |