Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in polistirene monouso con involucro di plastica / carta Stripette™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-163418 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
100 ml
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
Codice prodotto. 10074450
Marca: Corning™ 4485
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche monouso in polistirene Corning™ Stripette™ incartate singolarmente sono perfette per applicazioni con colture di tessuti sterili, in particolare quando si indossano guanti in lattice (l'involucro riduce l'elettricità statica).
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Noncytotoxic
  • BSE/TSE-free
  • Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
  • Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
  • Bidirectional graduations provide choice of ascending and descending scales
  • Negative graduations allow additional working volume
  • Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; bulk packed
  • Volumetric accuracy of ±2% at full capacity
Note: Image shown is representative only; specific color/volume may vary.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2%
Certificazione/Conformità Apirogene, esente da DNasi, RNasi
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.01 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 10.94 in.
Graduazioni negative 0.2 ml
Quantità Contenitore da 1000
Stile punta Profilo rotondo
Tolleranza ±2%
Tipo di imballaggio Confezioni singole
Colore Giallo
Volume (sistema metrico) 1 ml
Lunghezza (sistema metrico) 27.8 cm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso