Learn More
Corning Pipette sierologiche monouso in carta-plastica Stripettes™ confezionate singolarmente, confezione per camere bianche
Confezionate con una tecnica per camera sterile, rivoluzionarie in termini di sicurezza e praticità. Le pipette sierologiche monouso Corning™ Stripette™ incartate singolarmente in carta-plastica, una confezione per camere sterili, sono ideali per impianti di produzione di vaccini e farmaci basati su cellule o altre camere sterili di laboratorio.
119.00€ - 519.00€
Specifica
Accuracy | ±2% |
---|---|
Certificazione/Conformità | Apirogene, esente da DNasi, RNasi |
Materiale | Polistirene |
Sterilità | Sterile |
Graduato | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10417163
![]() ![]() |
Corning
7000 |
100 ml | 1 ml | 34.8 cm |
519.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10159192
![]() ![]() |
Corning
7015 |
10 ml | 0.1 ml | 34.4 cm |
119.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10445243
![]() ![]() |
Corning
7016 |
25 ml | 0.2 ml | 34.4 cm |
255.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10611604
![]() ![]() |
Corning
7017 |
50 ml | 0.5 ml | 37 cm |
267.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10221303
![]() ![]() |
Corning
7041 |
1 ml | 0.01 ml | 27.8 cm |
335.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10231303
![]() ![]() |
Corning
7042 |
2 ml | 0.01 ml | 27.7 cm |
380.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11333715
![]() ![]() |
Corning
7045 |
5 ml | 0.1 ml | 34.8 cm |
139.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
Ideali per la coltura cellulare e altre applicazioni che richiedono la manipolazione di liquidi asettici. Le pipette sterili sono dotate di strisce codificate a colori per una facile lettura dei volumi e un’identificazione rapida delle dimensioni.
- Graduazioni bidirezionali per poter scegliere di utilizzare la scala crescente o decrescente
- Graduazioni negative sulle Stripette da 1, 2, 5, 10, 25 e 50 ml per un volume di esercizio maggiore
- Le Stripette da 100 ml consentono trasferimenti di fluidi di volume elevato in modo sicuro e semplice; eliminano la necessità di cilindri graduati e altri recipienti per la manipolazione dei liquidi
- Design del puntale cilindrico e anti-gocciolamento sui formati da 25, 50, e 100 ml per ridurre gocciolamenti accidentali e garantire un’erogazione accurata
- Il formato da 10 ml è provvisto di un puntale largo per la manipolazione di fluidi viscosi
- Apirogene
Specifica
±2% | |
Polistirene | |
Sì | |
In busta tripla | |
Sì |
Apirogene, esente da DNasi, RNasi | |
Sterile | |
Profilo rotondo | |
Pipetta sierologica |