Learn More
Strontium Fluoride, 99.99% (Metal Basis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Codice prodotto.: 11327047
Strontium Fluoride, 99.99% (Metal Basis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Codice prodotto. 11327047
5 g
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11327047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010878.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Strontium fluoride is used as an optical coating on lenses, and as a thermoluminescent dosimeter crystal. It also finds use as a water insoluble strontium source for use in oxygen-sensitive applications such as metal production. It serves both as a source of strontium and fluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-48-4
Formula molecolare F2Sr
Molecular Weight (g/mol) 125.62
Numero MDL MFCD00011251
InChI Key FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
PubChem CID 82210
SMILES [F-].[F-].[Sr++]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium Fluoride
Punto di fusione 1473°C
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%, metal basis
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name strontium(2+) difluoride
Peso formulazione 125.62
Indice di rifrazione 1.442
Densità 4.24
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN15J021 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog Number010878.06,010878.14,010878.22
Numero di lottoP30I038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/08/2022 Catalog Number010878.06,010878.14,010878.22
Numero di lottoQ21I013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/08/2022 Catalog Number010878.06,010878.14,010878.22
Numero di lotto23016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010878.06,010878.14,010878.22
Numero di lotto23568 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010878.06,010878.14,010878.22
Titolo del prodotto
Strontium Fluoride, 99.99% (Metal Basis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >