Learn More
Strontium fluoride, 99% min, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11336608
Strontium fluoride, 99% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11336608
1 kg
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Codice prodotto. 11336608
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012201.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Strontium fluoride is used as an optical material for a small range of special applications. It also used as use is as a carrier of strontium-90 radioisotope in radioisotope thermoelectric generators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-48-4
Formula molecolare F2Sr
Molecular Weight (g/mol) 125.62
Numero MDL MFCD00011251
InChI Key FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250gVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 82210
IUPAC Name strontium;difluoride
SMILES [F-].[F-].[Sr++]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium fluoride
Punto di fusione 1473°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Indice di Merck 14,8842
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water (11;7mg at 18°C/100mL), dilute acids; Decomposes in strong acids
Peso formulazione 125.62
Percent Purity ≤99%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.442
Densità 4.240 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoY01K010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/11/2024 Catalog Number012201.A7,012201.30,012201.A1
Numero di lottoW25K009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/10/2024 Catalog Number012201.A7,012201.30,012201.A1
Numero di lottoP14K023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/03/2024 Catalog Number012201.A7,012201.30,012201.A1
Numero di lottoJ10N41 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number012201.A7,012201.30,012201.A1
Numero di lottoD19X001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number012201.A7,012201.30,012201.A1
Titolo del prodotto
Strontium fluoride, 99% min, Thermo Scientific Chemicals >