Learn More
Cole-Parmer™ MP-200 Series Stuart™ Digital Melting Point Apparatus
Selezione, misurazione e visualizzazione digitale del punto di fusione, eliminando la necessità di un termometro. L'apparato per punto di fusione digitale Bibby Scientific™ Stuart™ visualizza la temperatura con una risoluzione di 0.1 grado, in base al modello scelto.
1040.00€ - 1435.00€
Specifica
Product Type | Strumento per punto di fusione |
---|---|
Hertz | 50Hz |
Tensione | 230V |
Wattage | 75w |
Accuracy | 1°C |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di display | Risoluzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di display | Risoluzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11446618
|
Cole-Parmer™
03011-41 |
SMP10 | Display a LED a tre cifre | 1°C |
1040.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11996458
|
Cole-Parmer™
03011-47 |
SMP20 | Display a LED a quattro cifre | 0.1 °C |
1435.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Select, measure and display melting point digitally and negate the need for a thermometer. ™
Progettato puntando a funzionamenti sicuri e semplici; adatto per l'ambito didattico. La temperatura viene selezionata, misurata e visualizzata in modo digitale, garantendone l'accuratezza ed eliminando la necessità di un termometro.- Selezione e visualizzazione digitale della temperatura
- Azionamento semplice con funzione di temperatura preimpostata dall'utente
- Ideale per l'utilizzo didattico
- Analisi e visione contemporanea di due campioni mediante una lente di ingrandimento con osservazione nitida, coadiuvata dall'illuminazione incorporata.
- Piedini posteriori allungabili per azionare l'unità all'angolo di visione ottimale.
- Accesso completo al blocco per una pulizia agevolata.
- Istruzioni semplici da seguire stampate direttamente sullo strumento nella maggior parte delle lingue europee, per la massima semplicità d'uso.
- Fornito completo di certificato di calibrazione indicante il numero di serie, per garantire la tracciabilità.
Modello SMP10:
- Visualizza la temperatura con risoluzione di 1 grado
- Riscaldamento a una velocità fissa di 2°C al minuto
Modello SMP20
- Visualizza la temperatura con risoluzione di 0.1 gradi e velocità di aumento progressivo variabile, tasto di mantenimento per registrare l'esatta temperatura di fusione.
- Riscaldamento a una velocità selezionata dall'utente compresa tra 1 e 10°C al minuto
Warranty
1 anno
Specifica
Strumento per punto di fusione | |
230V | |
1°C | |
220 x 160 x 170 mm | |
Ideale per l'utilizzo didattico | |
6.7 in. | |
8.7 in. | |
1 Each | |
1.8kg | |
160 mm |
50Hz | |
75w | |
Certificato di calibrazione | |
230V, 50Hz, 75w | |
Up to two 1.9 mm dia. capillary tube samples | |
170 mm | |
160 mm | |
Temperatura ambiente fino a 300°C | |
6.3 in. |