Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Digital Hotplate (Pink), Ambient to 325°C, Aluminum
Shape: Square, Size: 6 x 6 in.
Marca:  Cole-Parmer™ 04806-63
Codice prodotto. 16311796
  • 1010.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
  • Durable front panel resists spills and chemicals
  • Display indicates actual surface temperature
  • Available in various plate surface and body color configurations
Specifica
Specifica
Pink Powder-Coated Metal
1
230 V
Aluminum
6 x 6 in.
11.75 in.
3 in.
7 in.
30 cm
700 W
Power Cord with Plug, PTFE-Coated Temperature Probe
Piastra riscaldante
Square
Pink
Digital
Ambient to 325°C
30 cm
11.813 in.
9.3 cm
18 cm
230 VAC, 50/60 Hz
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Digital Hotplate (Pink), Ambient to 325°C, Aluminum > Plate Material: Aluminum, Color: Pink