Learn More
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11486528
|
Cole-Parmer™
99968-20 |
Anchor Impeller | 60 mm |
55.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11466528
|
Cole-Parmer™
99968-18 |
Large 2 Blade Propeller Head | 80 mm |
59.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11456528
|
Cole-Parmer™
99968-17 |
Large Paddle Head | 94 mm |
55.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11446528
|
Cole-Parmer™
99968-16 |
Small Paddle Head | 60 mm |
59.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11476528
|
Cole-Parmer™
99968-19 |
Small 4 Blade Propeller Head | 50 mm |
55.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Stuart™ Stirrer Paddle Heads