Learn More
Suberoyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11430428
Suberoyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430428
5 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Codice prodotto. 11430428
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24580.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Suberoyl chloride is used as a reagent to synthesize hydroxyferrocifen hybrid compounds that have antiproliferative activity against triple negative breast cancer cells. It is also used as a cross-linking agent to cross-link Chitosan (C315015) membranes, and also improves the membrane’s integrity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Suberoyl chloride is used as a reagent to synthesize hydroxyferrocifen hybrid compounds that have antiproliferative activity against triple negative breast cancer cells. It is also used as a cross-linking agent to cross-link Chitosan (C315015) membranes, and also improves the membrane’s integrity.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. It is sensitive to moisture. Store under dry inert gas. Protect from humidity and water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10027-07-3
Formula molecolare C8H12Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 211.082
Numero MDL MFCD00000764
InChI Key PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo suberoyl chloride, suberoyl dichloride, suberic acid dichloride, suberyl chloride, suberyl dichloride, acmc-1bonz, octanedioic acid dichloride
PubChem CID 534653
IUPAC Name octanedioyl dichloride
SMILES C(CCCC(=O)Cl)CCC(=O)Cl
Spezifikation
Materiale o nome chimico Suberoyl chloride
Densità 1.172
Punti di ebollizione 162°C to 163°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula lineare ClOC(CH2)6COCl
Indice di rifrazione 1.468
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 211.09
Percent Purity 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10251322 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberB24580.06,B24580.14
Numero di lotto10215987 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2024 Catalog NumberB24580,B24580.06,B24580.14
Numero di lottoJ7515A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24580.06,B24580.14
Numero di lotto10215987 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24580.06,B24580.14
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Suberoyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt