Learn More
Succinic Acid 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10003753
Succinic Acid 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10003753
250 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10003753
Marca: Thermo Scientific Acros 158742500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-15-6
Formula molecolare C4H6O4
Molecular Weight (g/mol) 118.09
Numero MDL MFCD00002789
InChI Key KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acidVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC Name butanedioic acid
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Succinic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 185.0°C to 190.0°C
Punti di ebollizione 235.0°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare HO2CCH2CH2CO2H
Informazioni di solubilità Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride
Peso formulazione 118.09
Percent Purity 99%
Quantità 250 g
Punto d'infiammabilità 206°C
Imballaggio Plastic bottle
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466234 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/09/2024 Catalog Number158740100,158740010,158740025,158742500,158745000
Numero di lottoA0461211 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/03/2024 Catalog Number158740100,158740010,158740025,158742500,158745000
Numero di lottoA0450263 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/02/2023 Catalog Number158740100,158740010,158740025,158742500,158745000
Numero di lottoA0394478 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number158740100,158740010,158740025,158742500,158745000
Numero di lottoA0397958 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number158740100,158740010,158740025,158742500,158745000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Succinic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Succinic Acid 99%, Thermo Scientific Chemicals >