Learn More
Succinic anhydride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Succinic anhydride is used as a sizing agent and curative for epoxy resin. It acts as an additive in paper production. It is utilized in the preparation of covalently cross-linked oxidized-alginate and N-succinyl-chitosan hydrogels. It serves as an intermediate for functionalized oxide surfaces on a chip and for polyester resins. Further, it finds use in cosmetics, pharmaceuticals and in coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Succinic anhydride is used as a sizing agent and curative for epoxy resin. It acts as an additive in paper production. It is utilized in the preparation of covalently cross-linked oxidized-alginate and N-succinyl-chitosan hydrogels. It serves as an intermediate for functionalized oxide surfaces on a chip and for polyester resins. Further, it finds use in cosmetics, pharmaceuticals and in coatings.
Solubility
Soluble in chloroform.Soluble in chloroform, carbon tetrachloride and alcohol. Slightly soluble in ether. Insoluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, alcohols and amines.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Succinic Anhydride |
Punto di fusione | 118°C to 121°C |
Punti di ebollizione | 261°C |
Intervallo percentuale saggio | 0.99 |
Beilstein | 108441 |
Indice di Merck | 148870 |
Informazioni di solubilità | Soluble in chloroform;Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and alcohol; Slightly soluble in ether; Insoluble in water. |
Peso formulazione | 100.07 |
Percent Purity | 99% |
Densità | 1.572 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Succinic anhydride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Succinic anhydride