Learn More
Sucrose Brix/RI Standards, Paragon Scientific™
Paragon ISO 17025 and ISO 17034 certified brix standards are for the calibration and verification of all types of refractometer e.g handheld, Abbe and high accuracy digital instruments. Typically used within the food and beverage and pharmaceutical industries.
56.30€ - 65.00€
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16080400
|
Paragon Scientific
SS05 |
5.00 Brix |
65.00€
15mL |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16090400
|
Paragon Scientific
SS075 |
7.50 Brix |
56.30€
15mL |
Spedizione stimata: 30-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16000410
|
Paragon Scientific
SS10 |
10.00 Brix |
65.00€
15mL |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16040410
|
Paragon Scientific
SS125 |
12.50 Brix |
56.30€
15mL |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16050410
|
Paragon Scientific
SS15 |
15.00 Brix |
56.30€
15mL |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16070410
|
Paragon Scientific
SS20 |
20.00 Brix |
56.30€
15mL |
Spedizione stimata: 03-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16080410
|
Paragon Scientific
SS25 |
25.00 Brix |
56.30€
15mL |
Spedizione stimata: 30-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16090410
|
Paragon Scientific
SS30 |
30.00 Brix |
56.30€
15mL |
Spedizione stimata: 02-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16010420
|
Paragon Scientific
SS35 |
35 Brix |
56.30€
15mL |
Spedizione stimata: 18-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16020420
|
Paragon Scientific
SS40 |
40.00 Brix |
56.30€
15mL |
Spedizione stimata: 30-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16030420
|
Paragon Scientific
SS45 |
45.00 Brix |
56.30€
15mL |
Spedizione stimata: 30-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16040420
|
Paragon Scientific
SS50 |
50.00 Brix |
56.30€
15mL |
Spedizione stimata: 30-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16050420
|
Paragon Scientific
SS55 |
55 Brix |
56.30€
15mL |
Spedizione stimata: 11-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
- Primary level refractive index standards traceable to National Standards
- Manufactured in accordance with ICUMSA Methods
- Supplied in tamper evident packs with 6 weeks shelf life
Nominal values quoted