Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sucrose, Molecular Biology Grade Codice prodotto.: 15456759
Thermo Scientific Chemicals Sucrose, Molecular Biology Grade
Codice prodotto. 15456759
1 kg
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Codice prodotto. 15456759
Marca: Thermo Scientific Chemicals J65148.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For protein purification by sucrose density gradients
Sucrose is used to prepare density gradients for cell/organelle separation. In addition, sucrose can be used as a supplement in plant, insect, and bacterial culture media. It can also be used in various enzymatic assays. Sucrose is used in molecular biology for the preparation of density gradients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sucrose is used to prepare density gradients for cell/organelle separation. In addition, sucrose can be used as a supplement in plant, insect, and bacterial culture media. It can also be used in various enzymatic assays. Sucrose is used in molecular biology for the preparation of density gradients.
Solubility
Soluble in water
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-50-1
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
Numero MDL MFCD00006626
InChI Key CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinonimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-diidrossi-2,5-bis(idrossimetil)ossolan-2-il]osso-6-(idrossimetil)ossano-3,4,5-triolo
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Sucrose
Punto di fusione 185°C to 187°C
Colore White
Densità 1.58
Odore Odorless
Quantità 1 kg
Beilstein 90825
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 342.3
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Crystalline Solid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ18K004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2025 Catalog NumberJ65148.36,J65148.22,J65148.A1
Numero di lottoZ18K005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2025 Catalog NumberJ65148.36,J65148.22,J65148.A1
Numero di lottoZ29J005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/01/2024 Catalog NumberJ65148.36,J65148.22,J65148.A1
Numero di lottoU25J009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/09/2023 Catalog NumberJ65148.36,J65148.22,J65148.A1
Numero di lottoU25J008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/09/2023 Catalog NumberJ65148.36,J65148.22,J65148.A1
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Sucrose, Molecular Biology Grade >